Merck
700135P
Avanti
25,27-dihydroxycholesterol
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Cholest-5-ene-3,25,26-triol, (3β)-
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H46O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
418.65
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C (−15°C to −25°C)
ciąg SMILES
C[C@]12C(C[C@@H](O)CC2)=CCC3C1CC[C@@]4(C)C3CC[C@@H]4[C@@H](CCCC(CO)(O)C)C
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700135P-1MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3