Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 617,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2150,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-349-7
Beilstein/REAXYS Number:
116042
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
617,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
form
powder
mp
245-248 °C (lit.)
functional group
amide
SMILES string
NC(=O)c1ccc(N)nc1
InChI
1S/C6H7N3O/c7-5-2-1-4(3-9-5)6(8)10/h1-3H,(H2,7,9)(H2,8,10)
InChI key
ZLWYEPMDOUQDBW-UHFFFAOYSA-N
General description
6-Aminonicotinamide is an aminopyridine, which is a specific pentose inhibitor and thus inhibits the NADP production.
Application
6-Aminonicotinamide can be used as a reactant:
- For the synthesis of 6-substituted imidazo[1,2-a]pyridines with potential application as chemotherapeutic drugs.
- In the dehydrative N-monobenzylation.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 99% | description 97% |
| assay 99% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 245-248 °C (lit.) | mp 194-200 °C |
| form powder | form powder |
| functional group amide | functional group amide |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?