Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 241,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 720,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H16ClN3O2S · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
338.25
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
241,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(N1)=NC=C(C[N+]2=CSC(CCO)=C2C)C1=O.Cl.[Cl-]
InChI
1S/C12H16N3O2S.2ClH/c1-8-11(3-4-16)18-7-15(8)6-10-5-13-9(2)14-12(10)17;;/h5,7,16H,3-4,6H2,1-2H3,(H,13,14,17);2*1H
InChI key
QHUYPZVMEJLSEB-UHFFFAOYSA-N
General description
Oxythiamine is a thiamine antimetabolite and the source through diet is by consuming acidic thiamine rich foods.
Application
Oxythiamine chloride hydrochloride is suitable for use:
- as a reference standard for calibration curve generation in liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) for oxythiamine pyrophosphate (OTPP) quantification in red blood cells
- as a thiamine transport inhibitor in human mammary epithelial cells (HMEC) and breast cancer cell lines
- in the synthesis of oxythiamineH picrolonate salt
Biochem/physiol Actions
Oxythiamine (OT) is a thiamine antagonist. It is a transketolase inhibitor and is employed to study anti-metastatic mechanisms, especially those involving metalloproteinases (MMP). It significantly sensitizes human hepatocellular carcinoma cells (HCC) to sorafenib, favoring tumor suppression.
Oxythiamine inhibits Transketolase, the enzyme that controls the nonoxidative branch of the pentose phosphate pathway.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay 99% | assay ≥98% |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| color white to off-white | color white to off-white | color white to off-white | color beige, off-white to yellow |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?