Merck
700065P
Avanti
cholestenone
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
110829
Wybierz wielkość
5 MG
443,00 zł
443,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
443,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H44O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
384.64
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
443,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
4-cholesten-3-one
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (700065P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C1CCC2(C3C(C4C(C(CC4)C(CCCC(C)C)C)(CC3)C)CCC2=C1)C
InChI
1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h17-19,22-25H,6-16H2,1-5H3
Klucz InChI
NYOXRYYXRWJDKP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Cholestenone is a cholesterol metabolite and analog, which substitutes membrane cholesterol and elevates membrane fluidity.[1]
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700065P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
4-cholesten-3-one suppresses lung adenocarcinoma metastasis by regulating translocation of HMGB1, HIF1alpha and Caveolin-1
Ma J, et al.
Cell Death & Disease, 7(9), e2372-e2372 (2016)