Przejdź do
C75004
5-Cholesten-3-one
Synonim(y):
3-Keto-5-cholestene
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H44O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
384.64
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352115
EC Number:
210-004-6
MDL number:
Form:
powder
form
powder
mp
125-127 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,22-25H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
GGCLNOIGPMGLDB-GYKMGIIDSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)