Merck
700002P
Avanti
F7-Cholesterol
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
25,26,26,26,27,27,27-heptafluorocholesterol
Wybierz wielkość
5 MG
817,00 zł
817,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
817,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H39OF7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
512.59
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
817,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (700002P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(F)(C(F)(F)F)CCC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@]4(CC[C@@H](CC4=CC3)O)C)CC2)CC1)C)C
InChI
1S/C27H39F7O/c1-16(5-4-12-25(28,26(29,30)31)27(32,33)34)20-8-9-21-19-7-6-17-15-18(35)10-13-23(17,2)22(19)11-14-24(20,21)3/h6,16,18-22,35H,4-5,7-15H2,1-3H3/t16-,18+,19+,20-,21+,22+,23+,24-/m1/s1
Klucz InChI
DUAIJEYNEJQOCE-OLSVQSNTSA-N
Opis ogólny
F7-Cholesterol jest fluorowaną pochodną cholesterolu.[1] Jest to analog cholesterolu.[2] F7-Cholesterol jest przydatny jako lipid pomocniczy w połączeniu z wektorami do transfekcji DNA.[3]
Zastosowanie
F7-Cholesterol został użyty:
  • w przygotowaniu liposomów do badań nad dostarczaniem DNA[4]
  • w celu zbadania jego funkcji ratunkowej w sygnalizacji hedgehog w komórkach pozbawionych steroli[1]
  • w przygotowaniu monowarstw do badań izoterm ciśnienia i powierzchni[3]
Działania biochem./fizjol.
F7-Cholesterol ma potencjalne zastosowania biologiczne.[2] Ma ujemny moment dipolowy.[5] F7-cholesterol ratuje sygnalizację hedgehog w komórkach pozbawionych steroli.[1] Orientacja molekularna i interakcja fosfolipidów F7-cholesterolu jest podobna do uwodornionego cholesterolu.[6]
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (700002P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of deuterium-and tritium-labeled 25, 26, 26, 26, 27, 27, 27-heptafluorocholesterol
Su X, et al.
Journal of Labelled Compounds, 42(6), 509-518 (1999)
Fluorocholesterols, in contrast to hydroxycholesterols, exhibit interfacial properties similar to cholesterol
Kauffman JM, et al.
Journal of Lipid Research, 41(6), 991-1003 (2000)
Langmuir monolayers of monocationic lipid mixed with cholesterol or fluorocholesterol: DNA adsorption studies
Paiva D, et al.
Langmuir, 29(6), 1920-1925 (2013)
The effect of a fluorinated cholesterol derivative on the stability and physical properties of cationic DNA vectors
Paiva D, et al.
Soft Matter, 9(2), 401-409 (2013)
Cholesterol-binding site of the influenza M2 protein in lipid bilayers from solid-state NMR
Elkins MR, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 114(49), 12946-12951 (2017)