640000P
Avanti
DMABA-d0 NHS Ester
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
4-(dimethylamino)benzoic acid N-hydroxysuccinimide ester-d0
About This Item
Polecane produkty
opis
4-(dimethylamino)-2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester benzoic acid
Próba
>99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 50 mg (640000P-50mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C13H14N2O4/c1-14(2)10-5-3-9(4-6-10)13(18)19-15-11(16)7-8-12(15)17/h3-6H,7-8H2,1-2H3
Klucz InChI
FNGFZOAQGYOQTG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3