Kluczowe dokumenty
Z652822
Julabo® open circulating baths, M models
MB-5, AC/DC input 230 V AC, volume 4.5 L, temp. range 20-100 °C
Wybierz wielkość
1 EA
10 730,00 zł
1 EA
10 730,00 zł
1 EA
10 730,00 zł
10 730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
10 730,00 zł
1 EA
10 730,00 zł
1 EA
10 730,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
10 730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
CE compliant
integrated cooling coil & bath cover
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
MB-5
Julabo 9142405
dostępność
available only in EU
zakres pomiaru temperatury
20-100 °C
Parametry
10 L/min pump flow
20-100 °C temp. range
20-100 °C temp. range
±0.02 °C temp. stability
moc grzałki
2 kw
szer. × dł. × głębokość
17 cm × 33 cm × 36 cm
bath opening W × L × depth
15 cm × 15 cm × 15 cm
pojemność
4.5 L
4.5 L
4500 mL
masa
7 kg
Opis ogólny
Baths with circulators mounted on a stainless steel bridge. Ready for temperature applications to an external loop circuit and/or simultaneous operation in the bath tank.
TopTech series:
  • PID 2 temperature control with drift compensation
  • Bright Multi-Display (LED) with resolution to 0.1°C
  • Keypad setting for actual value, 2 setpoints, upper and lower warning functions with audible signal (interval tone)
  • Online communication with RS232 interface
  • High temperature cut-out, adjustable
  • Low liquid level protection: ability to refill bath before shut down
  • Absolute temperature calibration 3 point: Simple correction of temperature registered on the internal and external measuring point
  • Model MC has pump pressure control, electronically adjustable pump capacity
Cover needs to be ordered separately.
Informacje prawne
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)