Przejdź do
SML3569
M4K2234
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-Fluoro-4-(5-(4-(4-isopropylpiperazin-1-yl)phenyl)-4-methylpyridin-3-yl)-6-methoxybenzamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H31FN4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
462.56
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)N(CC1)CCN1C2=CC=C(C3=C(C)C(Cl)=CN=C3)C=C2
InChI
1S/C19H24ClN3/c1-14(2)22-8-10-23(11-9-22)17-6-4-16(5-7-17)18-12-21-13-19(20)15(18)3/h4-7,12-14H,8-11H2,1-3H3
InChI key
UFAWMCANSWTKEG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
M4K2234 is a potent and selective TGF-β type I receptors ALK1/ACVRL1 & ALK2/ACVR1 inhibitor (IC50 = 7/14 nM, [ATP] = 10 mM) that inhibits TNIK and ALK6/BMPR1B only at higher concentrations (IC50 = 41 & 88 nM, respectively) with good kinome selectivity over >370 other kinases, including ALK3/BMPR1A, ALK4/ACVR1B, ALK5/TGFBR1 (IC50 = 0.165, 1.66, 1.95 μM, respectively). M4K2234 inhibits cellular phospho-SMAD1/5/8 induction by 10 ng/mL BMP-7 and phospho-SMAD2 induction by either 10 ng/mL activin A or 100 ng/mL TGF-β1 with good target selectivity by cellular NanoBRET assays (ALK1/2 IC50 = 83/13 nM).
Potent and selective TGF-β type I receptors ALK1/ACVRL1 & ALK2/ACVR1 inhibitor.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML3570SML3458SML1674
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 30 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)