Merck
330284P
Avanti
Clickable Chenodeoxycholic Acid
Avanti Research - A Croda Brand
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H45NO5
Masa cząsteczkowa:
487.67
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Próba
>99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (330284P-5MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Click Chemistry
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3