Merck
330282P
Avanti
Klikalny kwas cholowy
Avanti Research - A Croda Brand
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H45NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
503.67
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.26
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (330282P-5MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Kliknij Chemia
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)