Merck
860960M
Avanti
Trifunctional Sphingosine
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
N-Diethylaminocoumarinacarbonyl photoclick sphingosine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H48N4O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
608.77
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Postać
methylene chloride solution
opakowanie
package of 1 × 1 mL
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
250 μg/mL in methylene chloride
typ lipidu
click reagents
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC[C@H](NC(OCC(C(C=CC(N(CC)CC)=C1)=C1O2)=CC2=O)=O)[C@H](O)/C=C/CCCCCCCCC3(N=N3)CCCC#C
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2