Kluczowe dokumenty
181104C
Avanti
Liver Extract Total
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Ekstrakt lipidów całkowitych z wątroby (bydlęcej)
Wybierz wielkość
100 MG
501,00 zł
500 MG
1470,00 zł
501,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
501,00 zł
500 MG
1470,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
501,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
chloroform solution
opakowanie
pkg of 1 × 4 mL (181104C-100mg)
pkg of 5 × 4 mL (181104C-500mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
25 mg/mL (181104C-100mg)
25 mg/mL (181104C-500mg)
typ lipidu
lipid extracts
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Całkowity ekstrakt lipidowy to chloroformowo-metanolowy ekstrakt z odpowiedniej tkanki (mózg, soja, serce itp.). Ekstrakt ten jest rozdzielany na wodę dejonizowaną, a faza chloroformowa jest zatężana.
Zastosowanie
Całkowity ekstrakt z wątroby został wykorzystany do identyfikacji cholesterolu jako endogennego liganda ludzkiej lektyny typu C indukowanej makrofagami (hMincle).[1]
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (181104C-100 mg)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (181104C-500 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Human Mincle binds to cholesterol crystals and triggers innate immune responses
Kiyotake R, et al.
The Journal of biological chemistry, 290(42), 25322-25332 (2015)
Filip Duša et al.
Biochimica et biophysica acta. Biomembranes, 1862(2), 183115-183115 (2019-11-11)
The cell membrane is mainly composed of lipid bilayers with inserted proteins and carbohydrates. Lipid bilayers made of purified or synthetic lipids are widely used for estimating the effect of target compounds on cell membranes. However, the composition of such
Hari Kiran Kotapati et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1145, 122099-122099 (2020-04-20)
Three normal phase HPLC methods were produced to separate lipid classes on a PVA-Sil stationary phase including: 9 polar lipids (method 1); 13 combined polar and neutral lipids (method 2); and a combined method that further separates the neutral lipids
Ryoko Kiyotake et al.
The Journal of biological chemistry, 290(42), 25322-25332 (2015-08-25)
C-type lectin receptors (CLRs) are an emerging family of pattern recognition receptors that recognizes pathogens or damaged tissue to trigger innate immune responses. However, endogenous ligands for CLRs are not fully understood. In this study, we sought to identify an
Giuseppe Paglia et al.
Nature protocols, 12(4), 797-813 (2017-03-17)
Metabolomics and lipidomics aim to profile the wide range of metabolites and lipids that are present in biological samples. Recently, ion mobility spectrometry (IMS) has been used to support metabolomics and lipidomics applications to facilitate the separation and the identification