Z760315
Ohaus® MB-23 and MB-25 moisture analyzers
Model MB23, AC/DC input 230 V AC, UK plug
Synonim(y):
mierniki wilgotności
About This Item
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Ohaus® 80252470 GB
zakres pomiaru nośności
110 g
Parametry
50-160 °C temp. limit
W × H × depth
17 cm × 13 cm × 28 cm
platforma śr.
90 mm
Opis ogólny
- łatwa do czyszczenia konstrukcja
- komora grzewcza nie wymaga konserwacji
- kompaktowe wymiary
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)