Kluczowe dokumenty
Z757012
Kern DBS moisture analyzer, for samples up to 60 g
AC/DC input 220 V AC, European 2-pin plug
Synonim(y):
czujnik wilgotności, tester wilgotności
Wybierz wielkość
1 EA
8140,00 zł
8140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
8140,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
8140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kern DBS 60-3 EU
zakres pomiaru nośności
60 g
dł. × szer. × wys.
202 mm × 336 mm × 157 mm
Opis ogólny
  • Grzałka halogenowa ze szkła kwarcowego
  • Okno obserwacyjne nad próbką
  • Pamięć wewnętrzna dla automatycznej sekwencji 10 programów suszenia
  • Opis próbki dla maksymalnie 99 próbek
  • Wyświetlanie daty i godziny w standardzie
  • 10 płytek z próbkami w zestawie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)