Przejdź do
Z376892
Nichiryo digital hand-held dispenser
dispensing volume 2.0-10.0 mL
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121500
Volume:
2 × 10 mL
Packaging:
pack of 1 ea
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
electronic: no, single-channel
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nichiryo 00-21DG-10
dispensing volume measuring range
2.0-10.0 mL
volume
2 × 10 mL
General description
This light weight dispenser allows for continuous dispensing of solutions. Glass cylinder and plunger are protected from breakage by plastic housings. All parts which come in direct contact with the solution are autoclavable. Provides accuracy of ±1% and precision of <0.2%.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z717436Z717487Z717479
description
dispensing volume 2.0-10.0 mL
description
without tip, maximum volume 0.06 mL
description
maximum volume 6.0 mL
description
maximum volume 3.0 mL
manufacturer/tradename
Nichiryo 00-21DG-10
manufacturer/tradename
Nichiryo SG-V2
manufacturer/tradename
Nichiryo SG-L
manufacturer/tradename
Nichiryo SG-N3
volume
2 × 10 mL
volume
0.06 mL
volume
6.0 mL
volume
3.0 mL
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 100 ea (syringe (0.06 mL))
packaging
pack of 100 ea (6 mL Syringes)
packaging
pack of 100 ea (3 mL Syringes)
dispensing volume measuring range
2.0-10.0 mL
dispensing volume measuring range
-
dispensing volume measuring range
-
dispensing volume measuring range
-
feature
electronic: no, single-channel
feature
single-channel, electronic: no
feature
electronic: no, single-channel
feature
electronic: no, single-channel
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)