Przejdź do
Z760331
Ohaus® MB-23 and MB-25 moisture analyzers
Model MB25, AC/DC input 230 V AC, European 2-pin plug
Synonim(y):
moisture meters
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9180,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.71
UNSPSC Code:
41111502
9180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
Ohaus® 80252472 EU
weighing capacity measuring range
110 g
parameter
50-160 °C temp. limit
W × H × depth
17 cm × 13 cm × 28 cm
platform diam.
90 mm
General description
The MB25 has a halogen lamp for fast, even heating.
The Moisture analyzers combine high quality construction and easy setup. The LCD display is backlit, and it has a standard RS232 port.
  • easy to clean design
  • heating chamber is low maintenance
  • compact footprint
Legal Information
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)