Z743190
Julabo® bath test tube racks
to fit 21 test tubes, diam. 30 mm, stainless steel
Synonim(y):
uchwyt rurki
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Polecane produkty
Materiały
stainless steel
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Julabo 8970347
Parametry
100 °C max. temp.
Średnica
30 mm
Opis ogólny
Wkładka do probówek ze stali nierdzewnej na 21 probówek o średnicy 30 mm jest odpowiednia dla temperatur do 100°C. Wkład ten jest zalecany do stosowania podczas hartowania próbek zawierających rozpuszczalniki lub kwasy w temperaturze powyżej 60°C.
Informacje prawne
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)