Kluczowe dokumenty
Z615595
Julabo® bath carrier trays for SW22/SW23
to fit 32 Erlenmeyer flasks 50 cc
Wybierz wielkość
1 EA
1440,00 zł
1440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.77
1440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
producent / nazwa handlowa
Julabo 8970361
Julabo
Opis ogólny
Kolby Erlenmeyera można umieścić w łaźni wodnej z wytrząsaniem za pomocą tacy ze stali nierdzewnej. Na standardowej tacy mieszczą się maksymalnie 32 kolby Erlenmeyera o pojemności 50 ml.
Informacje prawne
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)