Z743193
Julabo® bath test tube racks
to fit 42 tubes, diam. 10 mm (11 mm), stainless steel
Synonim(y):
uchwyt rurki
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Polecane produkty
Materiały
stainless steel
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Julabo 9970322
Parametry
150 °C max. temp.
Średnica
10 mm (11 mm)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wkład na probówki ze stali nierdzewnej może pomieścić do 42 probówek reakcyjnych o średnicy 40 x 10/11 mm, odpowiednich do pracy w temperaturach do 150°C. Podczas hartowania próbek zawierających rozpuszczalniki lub kwasy w temperaturze powyżej 60°C zaleca się stosowanie wkładów na probówki ze stali nierdzewnej.
Informacje prawne
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)