Kluczowe dokumenty
Z743010
Julabo® CORIO CD heating circulator with open bath
CD-B13, capacity 9 L (13 L), temperature 20-150 °C, stainless steel bath, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Wybierz wielkość
1 EA
8820,00 zł
8820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
8820,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
8820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
stainless steel bath
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Julabo 9012413
zakres pomiaru temperatury
20-150 °C
pojemność
9 L (13 L)
zewnętrzne szer. × dł. × wys.
38 cm × 40 cm × 42 cm
otwór szer. × dł. × wys.
30 cm × 18 cm × 15 cm
Opis ogólny
The Open Heating Bath Circulators of the new CORIO series feature high-quality bath tanks made of stainless steel and pump connections.
Your advantages
  • Models for internal and external applications
  • Bright, white, easy to read display
  • Very quiet
  • Easy pump change-over between internal and external circulation
  • USB connection
  • High-quality bath tanks made of stainless steel
  • Integrated drain screw (except B5)
Cooling coil and bath cover available as optional accessories
Informacje prawne
CORIO is a trademark of Julabo GmbH
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)