Kluczowe dokumenty
Z742814
Uniwersalny adapter Kern YKA-03 z wtyczką euro, brytyjską i amerykańską
pack of 1 ea
Synonim(y):
przewód zasilający
About This Item
Kod UNSPSC:
41116500
NACRES:
NB.71
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kern YKA-03
Opis ogólny
Adapter sieciowy YKA-03N, 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz, z wtyczkami typu Euro, UK, US i CH.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)