Kluczowe dokumenty
Z654558
Julabo® circulators for flammable bath fluids
F25-EH
Wybierz wielkość
1 EA
22 780,00 zł
22 780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
22 780,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
22 780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
wejście AC/DC
230 V
Właściwości
CE compliant
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
F25-EH
Julabo 9118625
dostępność
available only in EU
Parametry
-28-150 °C temp. range
0.35 bar pump pressure
15 L/min pump flow
±0.03 °C temp. stability
wydajność chłodnicza
200 W (at 0 °C)
260 W (at 20 °C)
60 W (at -20 °C)
moc grzałki
2 kw
otwór łaźni szer. × dł. × śr.
12 cm × 14 cm × 14 cm
pojemność
4.5 L
4.5 L
4500 mL
masa
30 kg
Opis ogólny
  • Rozszerzony zakres temperatur roboczych
  • Odpowiedni do stosowania z łatwopalnymi płynami do kąpieli
  • Klasyfikacja III zgodnie z normą DIN 12876-1
  • Wyświetlacz temperatury LED
  • Klawiatura umożliwia automatyczne przełączanie na wyświetlanie wartości rzeczywistych
  • Regulacja temperatury PID
  • Regulowane odcięcie wysokiej temperatury, z samoczynnym zabezpieczeniem niskiego poziomu cieczy dla łatwopalnych płynów kąpielowych
Informacje prawne
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)