Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1000 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 549,00 zł |
5000 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2030,00 zł |
Informacje o tej pozycji
549,00 zł
material
colorless , polypropylene
sterility
sterile
feature
barrier: no
packaging
pack of 1000 ea (Racked), case of 5000 ea (Racked)
manufacturer/tradename
Sorenson 10230T
maximum volume
1000 μL
volume
1000 μL
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description maximum volume 1000 μL, pack of 1000 ea (Racked), sterile | description maximum volume 1000 μL, non-sterile | description maximum volume 1000 μL, pack of 1000 ea (Bag), non-sterile | description maximum volume 200 μL, pack of 1000 ea (bag), non-sterile |
| feature barrier: no | feature barrier: no | feature barrier: no | feature barrier: no |
| volume 1000 μL | volume 1000 μL | volume 1000 μL | volume 200 μL |
| sterility sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| manufacturer/tradename Sorenson 10230T | manufacturer/tradename Sorenson 10200T | manufacturer/tradename Sorenson 10190T | manufacturer/tradename Sorenson 10470T |
| material colorless , polypropylene | material polypropylene , colorless | material polypropylene , colorless | material polypropylene , colorless |
| packaging case of 5000 ea (Racked), pack of 1000 ea (Racked) | packaging pack of 1000 ea (Bag), case of 5000 ea (5 bags 1000 tips) | packaging case of 10000 ea (10 bags of 100 tips), pack of 1000 ea (Bag) | packaging pack of 1000 ea (bag), pack of 10000 ea (10 Bags of 1000 tips) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sorenson™ low binding standard tips
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?