Kluczowe dokumenty
Z742862
Kern PLJ series precision balances
Kern PLJ 4200-2F, weighing capacity 4200 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.004 g
Synonim(y):
Waga o wysokiej precyzji, Wagi o wysokiej dokładności ważenia, Wysoka precyzja ważenia, wagi laboratoryjne
Wybierz wielkość
1 EA
4590,00 zł
4590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
4590,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
4590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
wejście AC/DC
100 - 240 V AC, universal plug set
Właściwości
Automatic internal adjustment
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kern PLJ 4200-2F
zakres pomiaru nośności
4200 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.004 g
platforma śr.
110 mm
Opis ogólny
Gama wag precyzyjnych o ogromnym zakresie ważenia - idealna do ciężkich pojemników do tarowania lub dużych próbek
Cechy
  • Wysokiej jakości waga miligramowa z ogromnym zakresem ważenia do 2100 g - idealna do dużych próbek lub ciężkich pojemników do tarowania.
  • Ergonomicznie zoptymalizowana klawiatura dla użytkowników lewo- i praworęcznych
  • Automatyczna adiustacja wewnętrzna gwarantuje wysoki stopień dokładności i uniezależnia wagę od miejsca użytkowania. Idealna do zastosowań mobilnych wymagających weryfikacji, takich jak ambulatoryjny skup złota i biżuterii.
  • Osłona przeciwprzeciągowa w standardzie dla modeli z płytką ważącą o rozmiarze 80 mm, przestrzeń ważenia Ø×H 60×150 mm
  • Podświetlany wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 17 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)