Kluczowe dokumenty
Z742870
Kern PLS series precision balances
Kern PLS 4200-2F, weighing capacity 4200 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.04 g
Synonim(y):
Waga o wysokiej precyzji, Wagi o wysokiej dokładności ważenia, Wysoka precyzja ważenia, wagi laboratoryjne
Wybierz wielkość
1 EA
4050,00 zł
4050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
4050,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
4050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
wejście AC/DC
110 - 240 V AC, universal plug set
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kern PLS 4200-2F
zakres pomiaru nośności
4200 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.04 g
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gama wag precyzyjnych z programem regulacji CAL do szybkiego ustawiania dokładności wagi.
Ergonomicznie zoptymalizowana klawiatura dla użytkowników prawo- i leworęcznych.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)