Kluczowe dokumenty
Z742818
Kern EWJ series precision balances
Kern EWJ 3000-2, weighing capacity 3000, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.05 g
Synonim(y):
Waga o wysokiej precyzji, Wagi o wysokiej dokładności ważenia, Wysoka precyzja ważenia, wagi laboratoryjne
Wybierz wielkość
1 EA
2620,00 zł
2620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2620,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
2620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
wejście AC/DC
100 - 240 V AC, universal plug set
Materiały
stainless steel platform
Właściwości
Does not include draft shield
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kern EWJ 3000-2
zakres pomiaru nośności
3000, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.05 g
platforma śr.
135 mm
Opis ogólny
Wysokiej jakości precyzyjna waga z automatyczną regulacją wewnętrzną
Cechy
  • Łatwa obsługa: Wszystkie podstawowe funkcje mają własny przycisk na klawiaturze
  • Automatyczna adiustacja wewnętrzna, sterowana czasowo co 2 godziny, gwarantuje wysoki stopień dokładności i uniezależnia wagę od jej lokalizacji
  • Wyświetlacz pojemności: Podświetlany pasek pokazuje, jaka część zakresu ważenia jest jeszcze dostępna.
  • Interfejs USB do przesyłania danych ważenia do komputera, drukarki, pamięci USB itp.
  • Osłona przeciwwiatrowa w standardzie w modelach z [Max] = 600 g, przestrzeń ważenia W×D×H 145×160×80 mm
Dane techniczne
  • Duży podświetlany wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 16,5 mm
  • Wymiary całkowite W×D×H 220×315×90 mm (bez osłony przeciwwiatrowej) 220×340×321 mm (z osłoną przeciwwiatrową)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)