Z742863
Kern PLJ series precision balances
Kern PLJ 6200-2A, weighing capacity 6200 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.003 g
Synonim(y):
Waga o wysokiej precyzji, Wagi o wysokiej dokładności ważenia, Wysoka precyzja ważenia, wagi laboratoryjne
Wybierz wielkość
6310,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
6310,00 zł
Polecane produkty
wejście AC/DC
100 - 240 V AC, universal plug set
Właściwości
Automatic internal adjustment
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kern PLJ 6200-2A
zakres pomiaru nośności
6200 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.003 g
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy
- Wysokiej jakości waga miligramowa z ogromnym zakresem ważenia do 2100 g - idealna do dużych próbek lub ciężkich pojemników do tarowania.
- Ergonomicznie zoptymalizowana klawiatura dla użytkowników lewo- i praworęcznych
- Automatyczna adiustacja wewnętrzna gwarantuje wysoki stopień dokładności i uniezależnia wagę od miejsca użytkowania. Idealna do zastosowań mobilnych wymagających weryfikacji, takich jak ambulatoryjny skup złota i biżuterii.
- Osłona przeciwprzeciągowa w standardzie dla modeli z płytką ważącą o rozmiarze 80 mm, przestrzeń ważenia Ø×H 60×150 mm
- Podświetlany wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 17 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)