Kluczowe dokumenty
Z740159
LifeSep magnetic separator unit
96F, for 96 well tray
Synonim(y):
cell sorting magnetic seperation unit
Wybierz wielkość
1 EA
5030,00 zł
5030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
5030,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NA.56
5030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
for 96 well tray
producent / nazwa handlowa
Dexter Magnetic Technologies 2501008-1
Opis ogólny
Durable, easy-to-use and designed to accommodate industry standard microtitre plates. For use in cell sorting, RNA and DNA isolation and purification of biomolecules. Fast and easy aspiration is achieved with our Neodymium-Iron-Boron (Nd-Fe-B) magnet configuration.
  • Patented Nd-Fe-B magnet configuration for optimal results
  • Optimized field gradient within wells
  • Rapid separation of micro- and nanometer beads
  • Easy aspiration
  • Superior particle retention
  • Removable base for easy cleaning
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)