Kluczowe dokumenty
BMSW1000500
Sigma-Aldrich
Accuris F1 Grade Calibration Weight
size 500 g
Synonim(y):
Kalibracja górnej szalki, Waga kalibracyjna w miligramach, obciążnik górnej szalki
Wybierz wielkość
1 EA
631,00 zł
631,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
631,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
631,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific W1000-500
rozmiar
500 g
Opis ogólny
  • Tolerancja klasy F1 według OIML (Międzynarodowa Organizacja Metrologii Prawnej)
  • Współpracuje ze wszystkimi wagami laboratoryjnymi Accuris
  • Niemagnetyczna stal nierdzewna
  • Zawiera ochronne etui z tworzywa sztucznego
Odważniki klasy F1 mogą być używane do rutynowego wzorcowania i potwierdzania dokładności precyzyjnych, kompaktowych i przenośnych wag laboratoryjnych (dokładność odczytu od 0,1 do 0,001 g).
Informacje prawne
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)