Kluczowe dokumenty
Z742304
Tube holder for RotoBot Rotating Mixers
holds 1 x 15 mL tubes, pack of 2 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.61
Właściwości
holds 1 x 15 mL tubes
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific R4040-150
śr. tablicy
16-17 mm
Opis ogólny
W przypadku zastosowań o większej pojemności, uchwyty te można nabyć jako akcesoria do mikserów Rotobot i Rotobot Mini. Uchwyty poziome są dostępne do zastosowań takich jak Western blotting i hybrydyzacja. Unikalne, przesuwne mocowanie pozwala na szybką i łatwą wymianę uchwytów na probówki.
Informacje prawne
Rotobot is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)