Kluczowe dokumenty
Z742299
RotoBot Mini Programmable Rotator
AC/DC input 230 V AC, UK plug
Wybierz wielkość
1 EA
3770,00 zł
3770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3770,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
3770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
timer 1 sec to 99hr. 59 min / or Continuous
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific R4040-E-UK
Parametry
1-80 rpm speed
2-70 °C temp. limit
szer. × śr. × wys.
11.4 in. (29 cm) × 5.4 in. (13.7 cm) × 7.8 in. (19.9 cm)
masa
4 lb (1.8 kg)
Opis ogólny
Mieszadła obrotowe RotoBot posiadają zaawansowane opcje programowania, które znacznie przewyższają tradycyjne rotatory laboratoryjne. Dzięki cyfrowej kontroli prędkości i ponad 10 trybom pracy, RotoBot może być wybrany do wykonywania szerokiej gamy czynności związanych z obracaniem, mieszaniem i wibracjami. Ponadto działania te mogą być łączone kolejno za pomocą "trybów niestandardowych" C1 i C2, zapewniając użytkownikowi niemal nieskończony poziom programowania.
RotoBot i RotoBot Mini zawierają asortyment pionowych uchwytów do rur. Model Mini jest dostarczany z uchwytami na 12 probówek 1,5 ml, 2 probówki 15 ml i 2 probówki 50 ml; model standardowy, 30 probówek 1,5/2,0 ml, 8 probówek 15 ml i 2 probówki 50 ml. W przypadku zastosowań o większej pojemności można zakupić więcej takich uchwytów jako akcesoria. Ponadto dostępne są poziome uchwyty do zastosowań takich jak Western blotting i hybrydyzacja. Unikalne, przesuwne mocowanie pozwala na szybką i łatwą wymianę uchwytów na probówki.
Do zastosowań z kołysaniem dostępna jest platforma z gumową matą antypoślizgową. Po zamocowaniu wystarczy wybrać tryb "PP", aby zmienić rotator w platformę kołyskową.
Cechy i korzyści
  • Zaawansowane programowanie z szeroką gamą trybów obrotowych
  • Ustawienie pełnych obrotów 360° lub przerywanie obrotów z pauzami i przerwami na mieszanie
  • Od powolnych obrotów do energicznego mieszania
  • Bezpieczny w chłodni i inkubatorze
  • Akceptuje zwykłe probówki o pojemności od 1,5 do 50 ml
  • Opcjonalna platforma do kołysania
Inne uwagi
6 x 50 ml, 10 x 15 ml lub 60 x 1,5 ml probówek
Informacje prawne
Rotobot is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)