Kluczowe dokumenty
Z742310
Rocking platform for RotoBot Mini
size 6 in. × 10 in.
About This Item
Kod UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific
rozmiar
6 in. × 10 in.
Opis ogólny
Ta platforma z gumową matą antypoślizgową jest akcesorium do mikserów rotacyjnych Rotobot i Rotobot Mini. Po podłączeniu wystarczy wybrać tryb "PP", aby zmienić rotator w platformę bujaną.
Inne uwagi
Do użytku z mikserem rotacyjnym Rotobot Z742300/1/2 (numer Benchmark Scientific R4045).
Informacje prawne
Rotobot is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)