Z177741
Scienceware® rotary separatory funnel rack
funnel size 500-1,000 mL
Wybierz wielkość
1270,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1270,00 zł
Polecane produkty
Materiały
melamine resin
Właściwości
Holds 6 funnels
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F18964-0000
Wysokość
53 cm
śr. podstawy
35 cm
rozmiar lejka
500-1,000 mL
śr. górna
35 cm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Tarcza podpierająca jest w pełni regulowana dla różnych wysokości do 21".
- Otwarte przednie otwory ułatwiające wyjmowanie i umieszczanie lejków separacyjnych
- Zawiera 18 klipsów do mocowania lejków o różnych rozmiarach.
- Dostarczane w stanie niezmontowanym
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)