Z742293
MiniMag™ Mini Magnetic Stirrer
AC/DC input 115 V AC, US 3-pin plug
Synonim(y):
benchmark Scientific mini centrifuge, ministirrer, personal stirplate
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
30 mm max stir bar
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific S1005
Parametry
100-1500 rpm speed
4-45 °C temp. limit
szer. × głębokość × wys.
4.7 in. (12 cm) × 4.7 in. (12 cm) × 1.2 in. (3 cm)
plate size × W × L
× 85 mm × 85 mm
platforma szer. × śr.
3.4 in. (8.5 cm) × 3.4 in. (8.5 cm)
masa
0.45 lb (0.2 kg)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
and other laboratory vessels for stirring volumes as large as 1.5 liters.
The stirring speed is continuously adjustable from 100 to 1500rpm. For temperature sensitive samples, the MiniMag is incubator and cold-room safe for use from 4°C to 45°C.
Cechy i korzyści
- Mini sized, less than 3.5 in. wide
- Adjustable speed control, 100 to 1500 rpm.
- Effectively mixes volumes up to 1.5 L