According to the manufacturer, the relative humidity should not exceed 80 %. The ambient temperature should be within + 5 °C and + 40 °C
Z671886
IKA® C-MAG MS magnetic stirrers
C-MAG MS magnetic stirrer, 230V
Synonim(y):
mieszadła laboratoryjne, mieszadła magnetyczne płytowe
Wybierz wielkość
5120,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
5120,00 zł
Polecane produkty
wejście AC/DC
230 V AC, Schuko plug
Materiały
ceramic plate
Właściwości
CE compliant
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
IKA 3582600
IKA C-MAG MS10
Parametry
100-1500 rpm speed
rozmiar platformy
280 mm × 280 mm
pojemność mieszadła
15 L
masa
13.2 lb
Opis ogólny
- Stirs viscous materials with a maximum volume 15 L
- Strong magnet: High magnetic adhesion prevents stir bar decoupling
- Ceramic top: Seamless one-piece glass-ceramic top provides excellent resistance to chemicals
- Elevated control panel: Minimizes contact with spills and allows for easy reading and adjustment of controls
- Protection class IP 21
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
-
Good morning, I need help finding a Magnetic Stirrer that we can place in the fridge (2-8 degrees celcius)