Kluczowe dokumenty
HS120584
Magnetic Induction Stirrer
AC/DC input 100 V / 240 V, universal plug set, gray, purple
Wybierz wielkość
1 EACH
2050,00 zł
2050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
2050,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
2050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
gray
purple
silicone plate
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific 120584
Parametry
2,000 rpm speed (max.)
śr. płytki
160 mm
Opis ogólny
Mocna, bezsilnikowa i bezobsługowa
Doskonała konstrukcja funkcjonalna
  • Zaawansowana technologia cewki magnetycznej napędza wirowanie pręta mieszającego, utrzymując ciągłą, stałą prędkość w celu uzyskania powtarzalnych wyników.
  • Sprzężenie magnetyczne jest zoptymalizowane dzięki wykorzystaniu prądu zmiennego (AC) jako siły napędowej wystarczająco silnej do mieszania lepkich roztworów.
  • Praca bez silnika generuje minimalne ciepło, idealne do mieszania próbek wrażliwych na temperaturę i środowisk przez długi czas
  • Brak ruchomych części zapewnia mniejsze wibracje i cichszą pracę w porównaniu z tradycyjnymi mieszadłami magnetycznymi.
Intuicyjna obsługa
  • Wiele trybów mieszania można łatwo zaprogramować
  • Jasny wyświetlacz cyfrowy precyzyjnie kontroluje czas i prędkość
  • Szybko osiąga prędkości mieszania dzięki szybkiemu przyspieszaniu i hamowaniu (mniej niż 10 sekund)
Opakowanie
ZAWARTOŚĆ:
Magnetyczne mieszadło indukcyjne
2 pręty mieszające 35 mm x 12 mm, kształt cylindryczny
1 silikonowa osłona antypoślizgowa płyty
1 niskonapięciowy, podwójnie izolowany zasilacz (110-240 VAC, 50/60 Hz) z 4 wymiennymi wtyczkami
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)