Kluczowe dokumenty
Z671835
IKA® C-MAG MS magnetic stirrers
C-MAG MS magnetic stirrer, 230V
Synonim(y):
mieszadła laboratoryjne, mieszadła magnetyczne płytowe
Wybierz wielkość
1 EA
3410,00 zł
3410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3410,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
3410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
wejście AC/DC
230 V AC, Schuko plug
Materiały
ceramic plate
Właściwości
CE compliant
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
IKA 3582200
IKA C-MAG MS4
Parametry
100-1500 rpm speed
rozmiar platformy
120 mm × 120 mm
pojemność mieszadła
5 L
masa
6.5 lb
Opis ogólny
  • Stirs viscous materials with a maximum volume 15 L
  • Strong magnet: High magnetic adhesion prevents stir bar decoupling
  • Ceramic top: Seamless one-piece glass-ceramic top provides excellent resistance to chemicals
  • Elevated control panel: Minimizes contact with spills and allows for easy reading and adjustment of controls
  • Protection class IP 21
Informacje prawne
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)