Z742296
MiniMag™ Mini Magnetic Stirrer
AC/DC input 230 V AC, UK plug
Synonim(y):
Osobista płytka mieszająca, mini wirówka benchmark Scientific, minister
Wybierz wielkość
725,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
725,00 zł
Polecane produkty
Właściwości
30 mm max stir bar
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific S1005-E-UK
Parametry
100-1500 rpm speed
4-45 °C temp. limit
szer. × głębokość × wys.
4.7 in. (12 cm) × 4.7 in. (12 cm) × 1.2 in. (3 cm)
Rozmiar płytki × szer. × dł.
× 85 mm × 85 mm
platforma szer. × śr.
3.4 in. (8.5 cm) × 3.4 in. (8.5 cm)
masa
0.45 lb (0.2 kg)
Opis ogólny
i innych naczyń laboratoryjnych do mieszania objętości nawet do 1,5 litra.
Prędkość mieszania można płynnie regulować w zakresie od 100 do 1500 obr. W przypadku próbek wrażliwych na temperaturę, mieszadło MiniMag może być używane w inkubatorze i chłodni w temperaturze od 4°C do 45°C.
Cechy i korzyści
- Miniaturowy rozmiar, mniej niż 3,5 cala szerokości
- Regulowana prędkość od 100 do 1500 obr.
- Skutecznie miesza objętości do 1,5 l
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)