Kluczowe dokumenty
Z740660
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials Erlenmeyer flask, narrow mouth
capacity 2000 mL, stopper joint: 10, volume 600-1900 mL, accuracy: 100 mL
Wybierz wielkość
8 EA
1180,00 zł
1180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
8 EA
1180,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
1180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass flask
flat bottom
Połączenie
joint: stopper10
sterylność
non-sterile
Właściwości
without cap
opakowanie
pkg of 8 ea
zakres pomiaru objętości
600-1900 mL, accuracy: 100 mL
pojemność
2000 mL
Opis ogólny
Clear borosilicate glass, standard wall Erlenmeyer flasks for standard laboratory use. Narrow mouth opening with beaded rim. Reference graduations and marking spot in white. ASTM E 1404, DIN 12380.
Inne uwagi
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)