Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Quality Segment
agency
BP, JP, Ph. Eur., USP
description
EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,USP
product line
EMPROVE® EXPERT
form
solid
autoignition temp.
500 °C
potency
25800 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
reaction type: Olefin Metathesis
pH
6-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
83 °C
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
15-25°C
General description
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, JP, USP | description EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP, FCC | description granular, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., ChP, JPE, NF | description powder, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., ChP, JPE, NF |
| application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation |
| agency BP, Ph. Eur., JP, USP | agency BP, Ph. Eur., USP | agency JPE, NF, Ph. Eur. | agency ChP, JPE, NF, Ph. Eur. |
| form solid | form solid | form fine powder, granular | form fine powder |
| product line EMPROVE® EXPERT | product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® ESSENTIAL |
| pH 6-7 (20 °C, 100 g/L in H2O) | pH 5-6 (20 °C, 100 g/L in H2O) | pH 6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O) | pH 6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O) |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Jak znaleźć numer produktu
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia