Kluczowe dokumenty
Z740153
IKA® Tube Mill control
AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Wybierz wielkość
1 EA
13 310,00 zł
13 310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
13 310,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.74
13 310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
IKA 4180000
Opis ogólny
Pierwszy na świecie opatentowany Tube Mill control to młyn wsadowy z jednorazową komorą mielenia. Eliminuje możliwość zanieczyszczenia krzyżowego i wysiłek związany z czyszczeniem.
Komora mielenia (Z740154) i pokrywa są wykonane z przezroczystego materiału, dzięki czemu testy mielenia można obserwować w dowolnym momencie. Młynek może być używany do twardych (twardość w skali Mohsa do 5), suchych i kruchych materiałów. Jest szczególnie odpowiedni do mielenia nasion, takich jak kukurydza i pszenica.
  • Czytelny, wielojęzyczny wyświetlacz OLED
  • Timer, regulowany w zakresie od 5 s do 3 min.
  • Interfejs USB do sterowania i dokumentowania wszystkich parametrów
  • Bezstopniowa regulacja prędkości od 5000 do 25000 obr.
  • Różne tryby pracy
  • Regulowana prędkość bezpieczeństwa
  • Regulowany czas bezpieczeństwa
  • Uszczelniona obudowa odporna na kurz
  • Cicha praca
Informacje prawne
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)