Kluczowe dokumenty
Z740148
XPell R odczynnik wskazujący w proszku do zapobiegania nadtlenkom
pkg of 1 ea
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41113034
NACRES:
NB.35
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Xplosafe, LLC 3004
Powiązane kategorie
Opis ogólny
XPell R odczynnik wskazujący w proszku do zapobiegania powstawaniu nadtlenków w rozpuszczalnikach organicznych. Umożliwia właściwe zarządzanie rozpuszczalnikami tworzącymi nadtlenki i eliminuje możliwość poważnych wypadków wynikających z gromadzenia się nadtlenków.
XPell R cechy:
  • Bezpiecznie neutralizuje gromadzące się nadtlenki, zapewniając tańszą utylizację
  • Rozwiązanie wizualne - wyraźny niebieski kolor wskazuje na brak nadtlenków
  • Prosty i skuteczny, nie wymaga żadnych dodatkowych materiałów ani czynności
  • Brak specjalnych wymagań dotyczących obsługi, przechowywania lub utylizacji
  • Znaczna oszczędność kosztów dzięki wyeliminowaniu zagrożenia związanego z nadtlenkami i ich utylizacją
  • Poprawa bezpieczeństwa w laboratorium i zapobieganie wybuchom/wypadkom związanym z nadtlenkami
Wskazówki:
Przed utylizacją dodać około 0,5 g proszku XPell R na każdy litr rozpuszczalnika. XPell R neutralizuje nadtlenki obecne w rozpuszczalniku i nadtlenki, które tworzą się z czasem. Rozpuszczalnik powinien być wolny od nadtlenków tak długo, jak zanurzony proszek pozostaje ciemnoniebieski. Zmiana koloru na żółty/blady wskazuje, że ochrona została wyczerpana. Jeśli taka zmiana nastąpi, należy dodać więcej proszku do rozpuszczalnika, aż kolor dodatkowego proszku pozostanie ciemnoniebieski.
Informacje prawne
XPell is a trademark of XploSafe, LLC
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)