Merck
W213705
Sigma-Aldrich
Benzyl alcohol
≥99%, FCC, FG
Synonim(y):
Benzenemethanol
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.14
Numer FEMA:
2137
Beilstein:
878307
Numer WE:
Nr Rady Europy:
58
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
2.010
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 175.105
gęstość pary
3.7 (vs air)
ciśnienie pary
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
Próba
≥99%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
817 °F
okres trwałości
5 yr
współczynnik refrakcji
n20/D 1.539 (lit.)
tw
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
gęstość
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
balsamic; floral; fruity; sweet
ciąg SMILES
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
Klucz InChI
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Benzyl alcohol is an aromatic alcohol that is used as a flavoring agent and fragrance ingredient.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
213.8 °F - DIN 51758
Temperatura zapłonu (°C)
101 °C - DIN 51758
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 5
1 of 5
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 261-262 (1997)
Fragrance material review on anisyl alcohol
Scognamiglio J, et al.
Food And Chemical Toxicology, 50, S140-S160 (2012)
Luis E Santos-Figueroa et al.
Chemical Society reviews, 42(8), 3489-3613 (2013-02-13)
This review focuses on examples reported in the years 2010-2011 dealing with the design of chromogenic and fluorogenic chemosensors or reagents for anions.
Meenakshisundaram Sankar et al.
ACS nano, 6(8), 6600-6613 (2012-07-10)
We report a convenient excess anion modification and post-reduction step to the impregnation method which permits the reproducible preparation of supported bimetallic AuPd nanoparticles having a tight particle size distribution comparable to that found for sol-immobilization materials but without the
I H Blank et al.
The Journal of investigative dermatology, 85(6), 522-526 (1985-12-01)
Although it is known that benzene may be absorbed from inhaled air, the amount that may enter the system by percutaneous absorption is less well established. We have measured the penetration of benzene through human abdominal skin in vitro from