Kluczowe dokumenty
Z682853
Ace receiving flask,
capacity 500 mL, joint: ST/NS 35/20, plastic-coated glass
Wybierz wielkość
1 EA
519,00 zł
519,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
519,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
519,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
plastic-coated glass
round bottom flask
single-neck
Połączenie
joint: ST/NS35/20
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
case of 1
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 3996-08
pojemność
500 mL
Opis ogólny
The receiving flasks have the standard joint to fit the glassware used in rotary evaporators, and are available with poly-coating or plain glass.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)