Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2730,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Mol wt:
45 kDa
2730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócrecombinant
expressed in HEK 293 cells
form
frozen liquid
mol wt
45 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
mouse ... PDCD1(18566)
General description
Wydzielane przez myszy białko fuzyjne programowanej śmierci komórki 1 (PD-1) - Fc, znane również jako CD279, PDCD1 i SLEB2, nr dostępu GenBank NM_008798, a.a. 25-167, połączone na C-końcu z częścią Fc mysiej IgG2a i z C-końcowym Avitag™, wyrażane w systemie ekspresji komórek HEK293. Białko to było biotynylowane przy użyciu technologii Avitag™. MW = 45 kDa. Uwaga: to białko ma pozornie wyższą masę cząsteczkową z powodu glikozylacji.
Physical form
Roztwór wodny
Legal Information
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description recombinant, expressed in HEK 293 cells | description recombinant, expressed in HEK 293 cells |
| recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in HEK 293 cells |
| mol wt 45 kDa | mol wt 75 kDa |
| form frozen liquid | form frozen liquid |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
| Gene Information mouse ... PDCD1(18566) | Gene Information human ... PDCD1(5133) |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?