The bottle height is 148mm.
Z680621
Duran® bottle wide neck GLS 80 without caps
clear glass, capacity 500 mL
Synonim(y):
1178392
Wybierz wielkość
715,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
715,00 zł
Polecane produkty
Materiały
glass bottle
round bottle
Połączenie
Joints threaded neck (GL45)
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations
without cap
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 1178392
pojemność
500 mL
kolor
clear glass
Opis ogólny
- Limit temperatury pracy zamknięcia i pierścienia do nalewania: +140°C
- Dla szkła Amber, ochrona UV: do 500 nm
Cechy i korzyści
- Wyprodukowany ze szkła borokrzemowego DURAN® 3.3. DURAN® jest szkłem neutralnym, sklasyfikowanym jako szkło typu I zgodnie z USP <660>, EP (3.2.1) i JP <7.01> oraz spełnia wymagania ASTM E438, typ I, klasa A
- Łatwy dostęp do zawartości butelki dzięki szerokiej średnicy szyjki butelki
- Specjalna konstrukcja gwintu umożliwiająca szybkie otwieranie i zamykanie w czasie krótszym niż jeden obrót
- Optymalne napełnianie i nalewanie oraz wyjątkowo łatwe czyszczenie
- Łatwe manipulowanie łyżkami, szpatułkami i pęsetami
- Nawet lejki o dużej objętości można bez trudu włożyć do butelek
- Stabilność dzięki dużej powierzchni podstawy
- Łatwa do odczytania skala z podziałką do szacowania zawartości
- Wypalana, bardzo trwała biała ceramika
- W komplecie z niebieską zakrętką (PP, zintegrowana uszczelka wargowa) i pierścieniem do nalewania (PP) do nalewania bez kapania i czystej, bezpiecznej pracy
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
-
Dear Duran Team, What is the height of the bottle? Thank you!