Z681121
Duran® square bottle, clear, with cap and pouring ring (PP)
neck Joints: threaded (GL45), capacity 500 mL
Synonim(y):
218204454
Wybierz wielkość
631,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
631,00 zł
Polecane produkty
Materiały
glass bottle
polypropylene cap
square bottle
Połączenie
Joints: threaded neck (GL45)
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations
with cap
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 218204454
pojemność
500 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Ergonomiczna obsługa dzięki kątowemu kształtowi, wysoka stabilność, dobra możliwość sztaplowania
- Zapewnia oszczędność miejsca o 44% w porównaniu ze standardowymi butelkami laboratoryjnymi
Cechy i korzyści
- Ergonomiczna obsługa, wysoka stabilność i możliwość układania w stosy dzięki kątowemu kształtowi
- Oszczędność miejsca i kosztów w autoklawach, suszarniach, piecach, magazynach lub myjkach
- Znormalizowany gwint GL i dopasowany system zakrętek zapewniający wyjątkowo szczelne zamknięcie i łatwe, czyste wylewanie.
- Łatwa do odczytania skala z podziałką do szacowania zawartości
- Wypalana, bardzo trwała biała ceramika
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)