Kluczowe dokumenty
Z674176
Duran® amber GLS 80 wide mouth graduated laboratory bottles
capacity 1,000 mL, with cap
Synonim(y):
1160147
Wybierz wielkość
10 EA
3640,00 zł
3640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
3640,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
3640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
glass bottle
round bottle
Połączenie
Joints threaded neck (GLS80)
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations
with cap
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 1160147
pojemność
1,000 mL
śr. zewn. szyjki
80 mm
Opis ogólny
The amber Duran bottle protects media from light in the 300 - 500 nm range. This makes it particularly useful for working with light-sensitive media and long-term storage of substances.
  • UV protection up to 500 nm wavelength
  • Only outer surface tinted to ensure no ion leaching
  • Special heat treatment ensures tint is durable
  • Supplied with blue quick-release cap and pouring ring that is autoclavable up to 140°C
Cechy i korzyści
  • Wyprodukowany ze szkła borokrzemowego ambered DURAN® 3.3. DURAN® jest szkłem neutralnym, sklasyfikowanym jako szkło typu I zgodnie z USP <660>, EP (3.2.1) i JP <7.01> oraz spełnia wymagania ASTM E438, typ I, klasa A
  • Zgodność z USP <660> (transmisja widmowa) i EP (3.2.1). Mniej niż 10% transmisji widmowej między 290 nm a 450 nm.
  • Łatwy dostęp do zawartości butelki dzięki szerokiej średnicy szyjki butelki
  • Specjalna konstrukcja gwintu umożliwiająca szybkie otwieranie i zamykanie w czasie krótszym niż jeden obrót
  • Optymalne napełnianie i nalewanie oraz wyjątkowo łatwe czyszczenie
  • Łatwe manipulowanie łyżkami, szpatułkami i pęsetami
  • Nawet lejki o dużej objętości można bez trudu włożyć do butelek
  • Stabilność dzięki dużej powierzchni podstawy
  • Łatwa do odczytania skala z podziałką do szacowania zawartości
  • Wypalana, bardzo trwała biała ceramika
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)