Kluczowe dokumenty
Z674362
Duran® GLS 80 caps and accessories
GL 18 blue screw cap for tube connection
Synonim(y):
1160174
Wybierz wielkość
2 EA
71,50 zł
71,50 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 EA
71,50 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
71,50 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
producent / nazwa handlowa
DURAN® 1160174
Opis ogólny
Elastyczny modułowy system nasadek przyłączeniowych do transferu cieczy lub gazu 80. Można podłączyć rurki o pięciu różnych średnicach (3,2 mm; 6,0 mm; 8,0 mm; 10,0 mm i 12,0 mm). Sterylne wyrównanie ciśnienia jest możliwe przy użyciu filtra membranowego strzykawki. Nieużywane porty można zamknąć za pomocą zamykanej górnej nasadki GL 18 PBT.
Cechy i korzyści
  • Wykonane z PP, PTFE, EPDM
  • Elastyczny system modułowy umożliwia indywidualne łączenie różnych komponentów w zależności od wymagań i zastosowania.
  • Pięć różnych średnic rurek (3,2 mm; 6,0 mm; 8,0 mm; 10,0 mm i 12,0 mm) może być używanych poprzez wymianę wkładek.
  • Sterylne wyrównanie ciśnienia jest możliwe dzięki zastosowaniu filtra strzykawkowego
  • Nieużywane porty można zamknąć za pomocą zaślepki GL 18
  • W pełni kompatybilny ze wszystkimi gwintami GLS 80, a zatem bardzo wszechstronny
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)